Learn More
Cytiva Tampone fosfato salino Dulbecco HyClone™, soluzione
Codice prodotto. 12882946
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
1000 mL
6 x 500 mL
10 L
20 L
6 x 1000 mL
Concentrazione:
1 X
10 X
Con additivi:
Calcium, Magnesium
None
Senza additivi:
No Calcium, No Magnesium
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
No Phenol Red
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
10L
20L
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 12882946
Marca: Cytiva SH30378.03
Coltura cellulare tampone con PBS in soluzione
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Manufactured under cGMP and ISO 9001 certified facilities
Content And Storage 15° to 30°C
Descrizione HyClone Dulbecco's Phosphate Buffered Salines (DPBS) Without Calcium, Magnesium, Phenol Red
Concentrazione 10 X
Forma Liquid
Product Type Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi None
Senza additivi No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
Livello di endotossine ≤0.025EU/mL
Da utilizzare con (applicazione) Funge da fluido di irrigazione, trasporto o diluizione mantenendo al contempo la tonicità e la vitalità cellulare per un periodo di tempo limitato
Osmolalità 276±10mOsm/kg H2O
pH 7 to 7.6
Quantità 1 L
Status giuridico RUO
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 3% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.