Learn More
Cytiva HyClone™ Earle's 1X Balanced Salt Solution
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
Components:
- Calcium chloride (anhydrous): 200 mg/L
- Potassium chloride: 400 mg/L
- Potassium phosphate monobasic (anhydrous): 0 mg/L
- Magnesium sulfate (anhydrous): 97.67 mg/L
- Sodium chloride: 6800 mg/L
- Sodium phosphate dibasic (anhydrous): 0 mg/L
- Sodium phosphate monobasic H20: 140 mg/L
- D-Glucose (anhydrous): 1000 mg/L
- Phenol red-Na: 11 mg/L
- Sodium bicarbonate: 2200 mg/L
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines |
| Content And Storage | 15° to 3°C |
| Descrizione | 1 X, With Calcium, Magnesium and Phenol Red |
| Concentrazione | 1 X |
| Forma | Liquid |
| Sterilità | Sterile |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Con additivi | Calcium, Magnesium, Phenol Red |
| Livello di endotossine | =1.0EU/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Culture |
| Vedi altri risultati |