Learn More
Cytiva Hyclone™ Characterized Fetal Bovine Serum (Australia)
Codice prodotto. 17216946
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Elaborazione:
HI, Irr - 25 to 40 doses
HI, Irr - 30 to 45 doses
Heat Inactivated
Irradiated (25 to 35 doses)
Irradiated (25 to 40 doses)
Irradiated (30 to 45 doses)
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 17216946
Marca: Cytiva SH30084.04IR3045
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Characterized FBS irradiated is comparable to the highest quality FBS from other suppliers, but is lower priced than defined FBS.
  • Filtered through 3 sequential 0.1 μm pore size filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Alkaline Phosphate, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Glucose, Iron, TIBC, Percent Saturation, Gamma Globulin, IgG, pH, Osmolality
Certificazione/Conformità AQIS
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Country of Origin Australia
Forma Liquid
Product Type Fetal Bovine Serum
Quantità 1 L
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm, True Pool Technology
Grado Characterized
Elaborazione Irradiated (30 to 45 doses)
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Calore inattivato No
Linea di prodotti HyClone
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected