Learn More
Cytiva Siero bovino fetale HyClone™ (U.S.), definito
Codice prodotto. 12379792
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Elaborazione:
HI, Irr - 25 to 40 doses
Heat Inactivated
Heat Inactivated/Irradiated
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
Irradiated (30 to 45 doses)
Nessuno
None
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 12379792
Marca: Cytiva SH30070.03IH
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per l'uso come supplemento di siero per colture cellulari in vitro di cellule eucariotiche
  • Maximize cell culture growth
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 40 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Carotene, Chloride, Cholesterol, Copper, Creatinine, Folate, Gamma Globulin, Glucose, HDL, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Country of Origin United States
Product Type Fetal Bovine Serum
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 40 nm
Grado Defined
Elaborazione Heat Inactivated/Irradiated
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato Yes
Concentrazione emoglobina ≤ 10 mg/dL
Linea di prodotti HyClone
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected