Learn More
Cytiva Siero bovino fetale HyClone™ (U.S.), definito
Codice prodotto. 16231082
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Elaborazione:
HI, Irr - 25 to 40 doses
Heat Inactivated
Heat Inactivated/Irradiated
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
Irradiated (30 to 45 doses)
Nessuno
None
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 16231082
Marca: Cytiva SH30070.03IR2540
Per l'uso come supplemento di siero per colture cellulari in vitro di cellule eucariotiche
  • Maximize cell culture growth
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 40 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi 25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Country of Origin United States
Product Type Fetal Bovine Serum
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 40 nm
Grado Defined
Elaborazione Irradiated (25 to 40 doses)
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 10 mg/dL
Linea di prodotti HyClone
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected