Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Embryonic Stem (ES) Cell Screened
Codice prodotto. 11501831
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Elaborazione:
Embryonic Stem Cell Screened
Heat Inactivated, ES Screened
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11501831
Marca: Cytiva SH30070.02E
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Augment growth of cells with U.S.-sourced HyClone™ Embryonic Stem (ES) Cell Screened Fetal Bovine Serum (FBS), filtered through serial 40nm pore-size rated filters and tested for endotoxin, hemoglobin, and extensive biochemical profile assays.
  • Filtered through sequential 40 nm (0.04μm) pore-size rated filters
  • Endotoxin: ≤ 10 EU/mL; Hemoglobin ≤ 10mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Test aggiuntivi 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Carotene, Chloride, Cholesterol, Copper, Creatinine, Folate, Gamma Globulin, Glucose, HDL, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C
Certificazione/Conformità EMEA Certified
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Country of Origin United States
Tipo di specialità ES cell screened
Quantità 100 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 40 nm
Grado Defined, Specialty screened
Elaborazione Embryonic Stem Cell Screened
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 10 mg/dL
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected