Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Human Mesenchymal Stem Cell Screened
Codice prodotto. 10094563
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10094563
Marca: Cytiva SH30070.03M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Augment human mesenchymal stem cell growth
  • Selected from our highest Defined FBS
  • Filtered through sequential 40nm (0.04μm) pore-size rated filters
  • Endotoxin: ≤10 EU/mL; Hemoglobin ≤10mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Carotene, Chloride, Cholesterol, Copper, Creatinine, Folate, Gamma Globulin, Glucose, HDL, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C
Certificazione/Conformità EMEA Certified
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Descrizione Human Mesenchymal Stem Cell Screened Fetal Bovine Serum, US Origin
Country of Origin United States
Tipo di specialità Human Mesenchymal Stem Cell Screened
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 40 nm
Grado Defined, Specialty screened
Elaborazione None
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 10 EU/mL
Micoplasma rilevato Yes
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected