Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Standard
Codice prodotto. 12339852
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Elaborazione:
Gamma Irradiated
Heat Inactivated
Irradiated, 25 to 40 doses
None
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 12339852
Marca: Cytiva SH30088.03IR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Supplement cell culture growth with U.S. sourced quality cell culture-grade Cytiva HyClone™ Standard Fetal Bovine Serum (FBS)
  • Support cell culture growth
  • Standard grade
  • Aseptically packaged in Class 100 cleanroom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, IgG
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Descrizione Standard Fetal Bovine Serum, US Origin
Country of Origin United States
Product Type Fetal Bovine Serum
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Grado Standard
Elaborazione Gamma Irradiated
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine For Information Only
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina For Information Only
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected