Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Tetracyclin Screened
Codice prodotto. 10258562
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10258562
Marca: Cytiva SH30070.03T
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Maximize cell culture growth. HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Tetracyclin Screened contains undetectable tetracycline levels and is designed for researchers using tetracycline-regulated gene expression in cultured cells, and filtered through sequential 40nm pore-size filters.
  • Filtered through sequential 40nm (0.04μm) pore-size rated filters
  • Further heat inactivation or irradiation processing can be done upon request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Carotene, Chloride, Cholesterol, Copper, Creatinine, Folate, Gamma Globulin, Glucose, HDL, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C
Certificazione/Conformità EMEA Certified
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Descrizione Fetal Bovine Serum (U.S.), Tetracycline Screened
Country of Origin United States
Tipo di specialità Tetracycline Screened
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 40 nm
Grado Defined, Specialty screened
Elaborazione None
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 10 EU/mL
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected