Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Clone I Serum
Codice prodotto. 12359832
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Elaborazione:
Heat Inactivated
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 12359832
Marca: Cytiva SH30080.03IR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
HyClone™ FetalClone™ I is a fetal bovine serum alternative optimised for the growth of hybridomas with comparable IgG levels to those found in FBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Descrizione FetalClone I Serum (U.S.) Irradiated
Country of Origin United States
Product Type FBS Replacement Serum
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm, Irradiated
Elaborazione Irradiated
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 20 mg/dL
Livelli di IgG Typically less than 2 μg/mL
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected