Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (U.S.)
Codice prodotto. p-7058046
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Elaborazione:
Heat Inactivated
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
Irradiated (30 to 45 doses)
None
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10295162
Marca: Cytiva SH30109.02
Designed for fibroblast applications, supplement cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ FetalClone™ III Serum, the most widely applicable fetal bovine serum (FBS) alternative.
  • Economical alternative to FBS
  • Performance comparable with FBS
  • High lot-to-lot consistency
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Iron Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Country of Origin United States
Product Type FBS Replacement Serum
Quantità 100 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Elaborazione None
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 20 mg/dL
Livelli di IgG Typically less than 2 μg/mL
Linea di prodotti HyClone
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 9.9% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 9.9% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.