Learn More
HyClone™ G418 Sulfate
Codice prodotto. 11596471
Click to view available options
Quantità:
20 mL (50 mg/mL)
5 g
Dimensione della confezione:
20mL
5g
Codice prodotto. 11596471
Marca: HyClone products Cytiva SV30069.01
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Control or destroy destructive microorganisms with HyClone™ G418 Sulfate.
  • Aminoglycoside is used as a selective agent of transfected mammalian, yeast, plant and bacteria cells
  • Related to Gentamycin
  • Interferes with the function of 80S ribosomes and protein synthesis in eukaryotic cells
  • Resistance is conferred by the bacterial gene for aminoglycoside-3'-phosphotransferase that can be expressed in eukaryotic cells
  • Common working concentration for G418 is 300 to 1000μg/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione G418 Sulfate Solution, 50mg/mL
Spettro antibiotico Selection agent
Concentrazione 50 mg/mL
Forma Liquid
Purity or Quality Grade >9%
Quantità 20 mL (50 mg/mL)