Learn More
Cytiva Hyclone™ HyClone™ Gamma Irradiated Characterized Australian Fetal Bovine Serum
Codice prodotto. 12329842
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 12329842
Marca: Cytiva Hyclone™ SH30084.03IR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Characterized FBS irradiated is comparable to the highest quality FBS from other suppliers, but is lower priced than defined FBS.
  • Filtered through 3 sequential 0.1µm pore size filters
  • Provided in a 500mL  bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Alkaline Phosphate, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Glucose, Iron, TIBC, Percent Saturation, Gamma Globulin, IgG, pH, Osmolality
Certificazione/Conformità USDA Regulations; AQIS
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Country of Origin Australia
Tipo di specialità Characterized
Product Type Fetal Bovine Serum
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm, True Pool Technology
Grado Characterized
Elaborazione Gamma Irradiated
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected