Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) HyClone™ Gamma Irradiated Characterized Fetal Bovine Serum (Australia)
Codice prodotto. 12694197
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Codice prodotto. 12694197
Marca: Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) SH30084.04IR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Test aggiuntivi Alkaline Phosphate, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Glucose, Iron, TIBC, Percent Saturation, Gamma Globulin, IgG, pH, Osmolality
Content And Storage <–1°C
Product Type Fetal Bovine Serum
Quantità 1000 mL
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm, True Pool Technology
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus