Learn More
Cytiva HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12 Media
Support cell culture growth with HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12 Media, manufactured based on compliance with current Good Manufacturing Practices (cGMP) for Medical Devices and ISO 9001 guidelines.
23.85€ - 187.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | cGMP, ISO 9001:2000 |
---|---|
Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |
Forma | Liquid |
Sterilità | Sterile-filtered |
Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10235122
|
Cytiva
SH30026.02 |
Ham's F12, 1 X, with 1.00mM L-Glutamine | 1000 mL |
30.90€
1000mL |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11968075
|
Cytiva
SH30026.FS |
Ham's F12, 1 X, with 1.00mM L-Glutamine | 6 x 500 mL |
187.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10580273
|
Cytiva
SH30526.01 |
Ham's F12, Kaighn's Modification | 500 mL |
23.85€
500mL |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10700445
|
Cytiva
SH30026.01 |
Ham's F12, 1 X, with 1.00mM L-Glutamine | 500 mL |
28.00€
500mL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
- All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
- Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Specifica
cGMP, ISO 9001:2000 | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered |
2° to 8°C, away from light | |
Sterile-filtered |