Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1X Balanced Salt Solutions
Buffer cell culture growth with 1X balanced salt solutions
Marca:  Cytiva SH30268.LS
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10227993
  • 178.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Used for washing and treating tissues and cells
Specifica
Specifica
cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines
1 X
Hanks' Balanced Salt Solution
Calcium, Magnesium
=1.0EU/mL
6 x 1000 mL
15° to 30°C
Liquid
0.1 μm Sterile-filtered
No Phenol Red
7.0 to 7.4