Learn More
Cytiva HyClone™ HEPES Solution
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
- Formato: Liquido
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Manufactured under cGMP and ISO 9001:2000 guidelines |
| Content And Storage | 2° to 8°C |
| Forma | Liquid |
| Product Type | HEPES Buffer |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| pH | 7,2 - 7,5 |
| Quantità | 100 mL |