Learn More
Cytiva HyClone HyPure Water for Injection (WFI) Quality Water
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with Water for Injection (WFI) quality water.
16.75€ - 148.00€
Specifica
Forma fisica Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17622085
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH31191.01
100 mL
29.25€
100mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17632085
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH31191.02
500 mL
16.75€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17642085
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH31191.03
1000 mL
28.55€
1L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17817697
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH31191.04
2000 mL
48.55€
2L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17652085
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH31191.LS
6 x 1000 mL
148.00€
6L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Support cell culture growth and biomanufacturing processes with Water for Injection (WFI) quality water.
    • Meets stringent USP specifications.
    • Manufactured in ISO 9001 certified facility.
    • Lot-specific certificate of analysis (CoA) for each lot of water produced.
    • Intended for further manufacturing or research use. Not for diagnostic or therapeutic use.
  • HyClone HyPure WFI Quality Water undergoes extensive purification to meet or exceed the stringent specifications of United States Pharmacopeia (USP). Water for injection (WFI) is produced in ISO 9001 certified facilities to ensure a high quality product.
  • HyPure WFI Quality Water meets the following criteria:
    • Must be produced from a validated water purification system that meets or exceeds current USP requirements for HyPure WFI Quality Water.
    • Must have a quality assurance monitoring system that ensures continuous compliance and incorporates system test and action limits.
    • Must meet all applicable chemical, purity, and other acceptance criteria as outlined in the current USP for both system and packaged water.
    • Must include a lot-specific CoA for each lot of water produced, listing both acceptance criteria and actual test results.
    • Actual test results on a CoA are not taken from system samples, but must be from actual packaged samples of the given lot.