Learn More
HyClone™ HyPure Water for Injection (WFI) Quality Water, EP Specifications, Cytiva
Codice prodotto. 16022052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 L
200 L
Dimensione della confezione:
200L
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16022052 200 L 200L
16092042 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16022052 Fornitore HyClone products Cytiva N. del fornitore CH30154.05
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Supports cell culture growth and biomanufacturing processes
  • Undergoes extensive purification to meet or exceed the stringent specifications of United States Pharmacopeia (USP)
  • Water for injection (WFI) is produced in ISO 9001 certified facilities to ensure a high quality product
  • Actual test results on a CoA are not taken from system samples, but must be from actual packaged samples of the given lot
  • Intended for further manufacturing or research use
  • Not for diagnostic or therapeutic use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Manufactured in an ISO9001 Certified Facility
Imballaggio Single-Use Top Drain Bag
Filtered Through 0.1 μm Sterile Filter
Quantità 200 L
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti HyClone