Learn More
HyClone™ HyPure Water for Injection (WFI) Quality Water, USP Specifications, Cytiva
Codice prodotto. 15926160
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
20 L
100 L
200 L
500 L
1000 L
Dimensione della confezione:
1000L
100L
1L
200L
20L
500L
5L
Codice prodotto. 15926160
Marca: HyClone products Cytiva CH30154.12
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Supports cell culture growth and biomanufacturing processes
  • Undergoes extensive purification to meet or exceed the stringent specifications of United States Pharmacopeia (USP)
  • Water for injection (WFI) is produced in ISO 9001 certified facilities to ensure a high quality product
  • Actual test results on a CoA are not taken from system samples, but must be from actual packaged samples of the given lot
  • Intended for further manufacturing or research use
  • Not for diagnostic or therapeutic use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Manufactured in an ISO9001 Certified Facility
Filtered Through 0.1 μm Sterile Filter
Quantità 200 L
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti HyClone