Learn More
HyClone™ HyQTase Cell Detachment Reagent
Codice prodotto. 10192862
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 10192862
Marca: HyClone products Cytiva SV30030.01
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A non-mammalian trypsin alternative to disaggregate adherent cells from the surface or substrate to which they are attached.
  • Ultra-filtered, non-mammalian alternative to trypsin that enables gentle, rapid cell detachment of a broad array of adherent cells and tissues for primary cell culture
  • Naturally derived complex of proteolytic and collagenolytic enzymes
  • Ideal for use in both serum-free and serum-containing cell culture systems with a broad array of cell lines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store frozen; stable for up to 60 days at 4°C.
Descrizione HyQTase Cell Detachment Solution, in DPBS with EDTA (non-mammalian)
Con additivi EDTA
Quantità 100 mL
Sorgente Non-mammalian