Learn More
Cytiva HyClone™ Insect Cell Culture Media
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
Descrizione
Increase cell yield with multiple insect lines in a variety of culture environments with HyClone™ Insect Cell Culture Media.
Specifica
Specifica
| Quantità | 500 mL |
| Content And Storage | 2° to 8°C |
| Descrizione | PETE |