Learn More
Cytiva HyClone™ Insect Cell Screened Characterized Fetal Bovine Serum, US Origin
Codice prodotto. 17226896
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 17226896
Marca: Cytiva SH30071.03I
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Optimizes the performance of insect cells
As Baculovirus Expression Vector Systems (BEVS) increase in popularity, more researchers are culturing insect cells. Insect Cell Screened FBS supports robust growth of insect cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Country of Origin United States
Forma Liquid
Tipo di specialità Insect cell screened
Quantità 500 mL
Sterilization Method 40 nm filtration
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 10 mg/dL