Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, EMEA Tested
Codice prodotto. p-7087603
Click to view available options
Elaborazione:
Irradiated
Non-Irradiated
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11987328
Marca: Cytiva SH30534.04
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
  • Contains three to four times as much available iron and transferrin as FBS or equine serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Age 16 to 22 weeks
Product Type Calf Bovine Serum
Sterilization Method Sequential-filtered, 40 nm
Elaborazione Irradiated
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Concentrazione emoglobina ≤ 10 mg/dL
Integrazione ferro Yes
Linea di prodotti HyClone
Metodi di test European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) Conforming Tests