Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Newborn Bovine Calf Serum (New Zealand)
Codice prodotto. 12330043
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Elaborazione:
Heat Inactivated
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
None
Dimensione della confezione:
1000mL
1L
500mL
Codice prodotto. 12330043
Marca: Cytiva SH30626.02IR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Ensured safety against bovine diseases
  • Filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters
  • Ensured uniformity and consistency between bottles
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Test aggiuntivi Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
    Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
    Country of Origin New Zealand
    Product Type Newborn Calf Bovine Serum
    Quantità 500 mL
    Sterilità Sterile
    Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
    Elaborazione Irradiated
    Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
    Calore inattivato No
    Linea di prodotti HyClone
    Micoplasma rilevato Yes
    Incluso il test di sicurezza USDA Yes