Learn More
Cytiva HyClone™ Medium 199
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
500 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
Descrizione
- Formato: Liquido
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| Product Type | Medium 199 with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), L-glutamine |
| Sterilità | Sterile-filtered |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Con additivi | Glutamine, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
| Quantità | 1000 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000 |
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |