Learn More
Cytiva HyClone™ Medium 199
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
14.10€ - 139.32€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000 |
---|---|
Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |
Forma | Liquid |
Product Type | Medium 199 with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), L-glutamine |
Sterilità | Sterile-filtered |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10238103
|
Cytiva
SH30253.01 |
500 mL |
22.35€
500mL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10116473
|
Cytiva
SH30253.FS |
6 x 500 mL |
139.32€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10336952
|
Cytiva
SH30253.02 |
1000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Format: Liquid
Specifica
ISO 9001:2000 | |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
Glutamine, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
2° to 8°C, away from light | |
Medium 199 with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), L-glutamine | |
0.1 μm Sterile-filtered |