Learn More
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium with Earle's (MEM/EBSS), Powder
25.60€ - 110.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | cGMP and ISO 9001:2000 |
---|---|
Content And Storage | 2° to 8°C, away from light and moisture |
Forma | Powder |
Sterilization Method | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11511791
|
Cytiva
SH30008.03 |
MEM/EBSS with L-Glutamine | 10 L |
25.60€
10L |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10106543
|
Cytiva
SH30008.04 |
MEM/EBSS with L-Glutamine | 50 L |
105.00€
50L |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11978075
|
Cytiva
SH30050.02 |
MEM/EBSS with L-Glutamine, Nonessential Amino Acids | 2 x 5 L |
39.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11551821
|
Cytiva
SH30050.03 |
MEM/EBSS with L-Glutamine, Nonessential Amino Acids | 10 L |
36.20€
10L |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10094503
|
Cytiva
SH30050.04 |
MEM/EBSS with L-Glutamine, Nonessential Amino Acids | 50 L |
110.00€
50L |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with powdered HyClone™ Minimal Essential Medium with Earle's (MEM/EBSS), manufactured using ISO 9001:2000-certified processes.
Specifica
cGMP and ISO 9001:2000 | |
2° to 8°C, away from light and moisture | |
Powder | |
Non-sterile |