Learn More
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium Variations: Powder
Click to view available options
Quantità:
2 x 5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light and moisture |
| Forma | Powder |
| Sterilità | Non-sterile |
| Con additivi | Glutamine, None |
| Senza additivi | No Sodium Bicarbonate |
| Quantità | 2 x 5 L |