Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Calf Serum (U.S.)
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Elaborazione:
Irradiated, 25 to 40 doses
None
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
1L
500mL
Descrizione
- Filtered through sequential 100nm filters and sourced from animals that are typically less than 10 days old
Specifica
Specifica
| Descrizione | Newborn Calf Serum (U.S.) |
| Quantità | 500 mL |
| Elaborazione | Irradiated, 25 to 40 doses |
| Calore inattivato | No |