Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Marca: Cytiva SH30255.01
21.17 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.52560kg
Descrizione
- Format: Liquid
Specifica
ISO 9001:2000 | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
500 mL |
2° to 8°C, away from light | |
RPMI 1640 | |
Glutamine, HEPES, Phenol Red |