Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Codice prodotto. 11998075
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Con additivi:
Glutamine, HEPES, Phenol Red
Glutamine, Phenol Red
HEPES, Phenol Red, Phenol Red
Phenol Red
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
Senza additivi:
No Glutamine
No Phenol Red
Codice prodotto. 11998075
Marca: Cytiva SH30255.FS
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Product Type RPMI 1640
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine, HEPES, Phenol Red
Quantità 6 x 500 mL
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light