Learn More
GE Healthcare Hyclone™ HyClone™ SFM4CHO Media
Click to view available options
Quantità:
1 x 10 L
Dimensione della confezione:
10L
Specifica
Specifica
| Forma | Powder |
| Product Type | SFM4CHO Powder Media |
| Senza additivi | No Glutamine, No Phenol Red |
| Quantità | 1 x 10 L |
| Certificazione/Conformità | cGMP |