Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4CHO-Utility Powder Media
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Specifica
Specifica
| Forma | Powder |
| Product Type | SFM4CHO Powder Media |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza additivi | No Glutamine, No Sodium Bicarbonate, No Poloxamer 188, No Phenol Red, No HEPES |
| Quantità | 5 L |
| Certificazione/Conformità | cGMP |
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light and moisture |