Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293™ Media
Codice prodotto. 10061502
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
Codice prodotto. 10061502
Marca: Cytiva SH30521.01
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Support production of adenoviral vectors and recombinant proteins in HEK 239 cultures with HyClone™ SFM4HEK293™ Media, a versatile, protein-free cell culture media containing no animal-derived components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Con additivi Glutamine
Quantità 500 mL
Certificazione/Conformità cGMP
Content And Storage 2° to 8°C
Descrizione SFM4HEK293 Media