Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293™ Media
Codice prodotto. p-7058082
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
Codice prodotto. 10500283
Marca: Cytiva SH30521.02
Support production of adenoviral vectors and recombinant proteins in HEK 239 cultures with HyClone™ SFM4HEK293™ Media, a versatile, protein-free cell culture media containing no animal-derived components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Sterilization Method 0.2 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate
Senza additivi No Protein, No Phenol Red, No HEPES
Quantità 1000 mL
Certificazione/Conformità cGMP
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione SFM4HEK293 Media