Learn More
Cytiva HyClone™ Tetracycline Screened Fetal Bovine Serum
Codice prodotto. 12329802
Click to view available options
Calore inattivato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 12329802
Marca: Cytiva SH30070.03TH
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Country of Origin United States
Tipo di specialità Tetracycline Screened
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 40 nm
Grado Defined, Specialty screened
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Volume (sistema metrico) 500 mL
Concentrazione di endotossine less than or equal to 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina less than or equal to 10 EU/mL
Micoplasma rilevato No