Learn More
Ansell™ Hyd-Tuf™ 52-502 Series Brown Nitrile Medium Weight Gloves
Codice prodotto. p-8005280
Click to view available options
Size:
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 12610952
Marca: Ansell™ 52502090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Supersedes the classic leather general purpose glove in medium-duty applications. More flexible, more comfortable, far more hard-wearing. Offers a close, comfortable fit while safely cushioning the hand.
  • Superior resistance to abrasion and good protection against snags, cuts and puncture
  • High performance nitrile impregnation
  • Excellent dry grip.
  • Makes handling quicker and easier.
  •  Effectively repels grease, oil and dirt
  • Safely machine-washable: will not shrink, stiffen or lose its shape.
  • More hygienic and longer lasting – can be safely and economically re-used.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità Standard CATEGORY II EN 388 : 3111
Materiale polso Nitrile
Coating Material Nitrile
Product Type Medium Weight Gloves
Size 9
Stile 52-502
Stile polso guanto Knit
Rivestimento interno Cotton Jersey
Tipo di palmo Fully coated-palm
Quantità 144 Pairs
Resistente a Superior resistance to abrasion and good protection against snags, cuts and puncture
Serie 52-502