Learn More
HYDRA-POINT™ Buffer Solution, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Descrizione
- For Karl Fischer titration
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRA-POINT™ Buffer Solution |
| Quantità | 500 mL |
| Punto d'infiammabilità | 11.00°C |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Grado | BAKER ANALYZED™ Reagent |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.