Learn More
HYDRA-POINT™ Solvent G for two-component system, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10189160 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10189160
Marca: JT Baker 8855.2500
Pyridine free solvent for volumetric Karl Fischer titration
  • Volumetric reagents for water determination by Karl Fischer titration
  • No matter what your requirements are for volumetric systems, HYDRA-POINT™ Karl Fischer reagents make water determination easy and trouble-free
  • They are pyridine-free and specially formulated for existing application procedures to give you consistent, reliable results for all types of samples
  • Formulated to reach each endpoint quickly, accurately and with reproducibility
  • Accuracy- reagents have titres that are more stable with less drift, helping you save time and reduce reagent usage
  • To be used with HYDRA-POINT™ Titrant 2 product no. 8845 or HYDRA-POINT™ Titrant 5 product no. 8844
Specifica
Quantità 2.5 L
Numero UN 1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.