missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRA-POINT™ Solvent G for two-component system, J.T. Baker™

Codice prodotto. p-7220843 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10211311

Marca: JT Baker 8855.1000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pyridine free solvent for volumetric Karl Fischer titration

  • Volumetric reagents for water determination by Karl Fischer titration
  • No matter what your requirements are for volumetric systems, HYDRA-POINT™ Karl Fischer reagents make water determination easy and trouble-free
  • They are pyridine-free and specially formulated for existing application procedures to give you consistent, reliable results for all types of samples
  • Formulated to reach each endpoint quickly, accurately and with reproducibility
  • Accuracy- reagents have titres that are more stable with less drift, helping you save time and reduce reagent usage
  • To be used with HYDRA-POINT™ Titrant 2 product no. 8845 or HYDRA-POINT™ Titrant 5 product no. 8844

Specifica

Quantità 1 L
Numero UN 1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydra-Point Solvent G
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, imidazole,sulphur dioxide
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato