Learn More
Hydralazine hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Descrizione
Hydralazine hydrochloride is a orally active antihypertensive agent, reduces peripheral resistance directly by relaxing the smooth muscle cell layer in arterial vessel. Hydralazine hydrochloride has antioxidant activity, as well as inhibits ROS release and O2 generation with an IC50 value of 9.53 mM and 1.19 mM, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydralazine hydrochloride |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 304-20-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C8H9ClN4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | H2O : 25 mg/mL (127.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (127.14 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) |
| SMILES | NNC1=NN=CC2=C1C=CC=C2.Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.