Learn More
HYDRANAL™ - Buffer Acid, Buffer substance for KF titration, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15684430 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 15684430
Marca: Honeywell-Hydranal 34804500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Liquid buffer medium for Karl Fischer titration in acidic samples (based on imidazole).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Buffer Acid
Punti di ebollizione 65 °C (1.013 hPa).The physical data is that of the main component.
CAS min. % ≥30.00
CAS max % <50.00, <70.00
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 67-56-1
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
CAS Min % ≥5.00
Punto d'infiammabilità 11°C (51.8°F)
Note sul grado di purezza Auxiliaries for KF titration
Imballaggio Polycoated bottle
Numero UN UN3286
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Buffer for Acids
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, imidazole,sulphur dioxide