Learn More
HYDRANAL™-Buffer for Acids, Liquid buffer medium for Karl Fischer titration in acidic samples (based on imidazole), Fluka, Honeywell
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
- Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
- Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
- Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 65°C (1.013 hPa).The physical data is that of the main component. |
| CAS min. % | ≥50.00 |
| CAS max % | <70.00, <50.00 |
| CAS | 67-56-1, 288-32-4, 7446-09-5 |
| Densità | 0.960 g/cm3 (20°C) |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| CAS Min % | ≥30.00 |
| Punto d'infiammabilità | 11°C |
| Formula molecolare | O2S |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL Buffer for Acids
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, imidazole,sulphur dioxide