Learn More
HYDRANAL™ - Composite 2, Reagent for volumetric one-component Karl Fischer titration (methanol free), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15614450 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15614450
Marca: Honeywell Fluka 348064X2.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifications
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Composite 2
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 68007-08-9
Densità 1.11g/mL
Quantità 4 x 2.5 L
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL-Composite 2
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide