Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5, reagente per titolazione volumetrica monocomponente Karl Fischer (senza metanolo), Honeywell™ Fluka™
Product Code. p-7072134 Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
missing translation for 'unitSize'
1L
2.50L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Product Code. 15644440
missing translation for 'mfr': Honeywell-Hydranal 34805500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Specifications
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Composite 5
CAS 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1
Densità 1.15g/mL
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL-Composite 5
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
Hazard Statement
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole