Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AD, Reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), for cells without diaphragm, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Coulomat AD |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| Punto d'infiammabilità | 11°C (51.8°F) |
| Numero UN | UN1230 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL-Coulomat AD
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, sulphur dioxide, imidazole, 1H-Imidazole monohydriodi