Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AF 7, For coulometer AF7, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Descrizione
Vantaggi dei reagenti coulometrici Hydranal
- Facile da utilizzare
- Elevata precisione per individuare acqua in tracce
- Condizioni stabili del vaso di titolazione
- Ampia gamma di prodotti
- Lunga durata di conservazione (fino a cinque anni)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Coulomat AF 7 |
| CAS | 288-32-4, 7446-09-5, 67-56-1 |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 11°C (51.8°F) |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Numero UN | UN1230 |