Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AF 7, For coulometer AF7, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Descrizione
Vantaggi dei reagenti coulometrici Hydranal
- Facile da utilizzare
- Elevata precisione per individuare acqua in tracce
- Condizioni stabili del vaso di titolazione
- Ampia gamma di prodotti
- Lunga durata di conservazione (fino a cinque anni)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - Coulomat AF 7 |
| Nota nome | For coulometer AF7 |
| Punti di ebollizione | 63°C |
| CAS min. % | ≥1.0000% |
| CAS max % | <10.0000%, <5.0000% |
| CAS | 288-32-4, 68007-08-9, 7446-09-5 |
| Densità | 0.881 g/cm3 |
| Quantità | 6 x 1 L |
| CAS Min % | ≥5.0000% |
| Punto d'infiammabilità | 11°C |
| Vedi altri risultati |