Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven, Reagent for coulometric KF titration with oven (anolyte solution), for cells with and without diaphragm, Honeywell Fluka
Codice prodotto. p-7111847 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 15614390
missing translation for 'mfr': Honeywell-Hydranal 34739500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven
Nota nome Reagent for coulometric KF titration with oven (anolyte solution), for cells with and without diaphragm
Punti di ebollizione 64°C
CAS min. % ≥5.0000%
CAS max % <20.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <30.0000%
CAS 111-42-2, 7446-09-5, 57-55-6, 288-32-4
Densità 0.980 g/cm3
Quantità 500 mL
CAS Min % ≥20.0000%
Punto d'infiammabilità 13°C
Imballaggio Glass Bottle
Numero UN UN1230
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Coulomat AG-Oven
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, Propane-1,2-diol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imid